Learn More
Méthyl 5-amino-2-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498228 25 g 25g
15408238 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61671.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18595-12-5 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18595-12-5
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD08752568
Clé InChI JNPZKGOLYSCSEL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 15049977
Nom IUPAC 5-amino-2-méthylbenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CC(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-amino-2-methylbenzoate
Point de fusion 39°C to 40°C
Couleur Marron à rouge
Quantité 25 g
Beilstein 2716876
Synonyme 5-amino-2-methyl-benzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-amino-2-methyl-, methyl ester, benzoic acid, 5-amino-2-methyl-, methyl ester, 2-methyl-5-aminobenzoicacidmethylester, methyl 5-amino-o-toluate, methyl 2-methyl-5-aminobenzoate, methyl 3-amino-6-methylbenzoate, methyl 5-amino-2-methyl-benzoate
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide