Learn More
Méthyl 5-bromo-1-benzothiophène-2-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10503403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10503403 1 g Flacon en verre ambré 1g
10239932 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503403 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00965DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 7312-11-0
Formule moléculaire C10H7BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 271.128
Numéro MDL MFCD05662034
Clé InChI XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2824065
Nom IUPAC méthyl 5-bromo-1-benzothiophène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 271.13
Pourcentage de pureté 97%