Learn More
5-bromo-2-furoate de méthyle, 97 %
Code produit 11438887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438887 1 g 1g
11448887 5 g 5g
11458887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20524.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS : 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,007 g/mol
Il est utilisé dans la préparation de l’hydroquinone bis(2-carbométhoxy-5-furyl éther).
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Il est utilisé dans la préparation de l’hydroquinone bis(2-carbométhoxy-5-furyl éther).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2527-99-3
Formule moléculaire C6H5BrO3
Numéro MDL MFCD00092313
Clé InChI FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
CID PubChem 599633
Nom IUPAC 5-bromofurane-2-carboxylate de méthyl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-furoate
Point de fusion 62°C to 65°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Poids moléculaire (g/mol) 205.007
Poids de la formule 205.01
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement