Learn More
méthyle5-bromo-2-furoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595076 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595076 25 g 25g
15585076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595076 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355750250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2527-99-3
Formule moléculaire C6H5BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 205.01
Clé InChI FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
CID PubChem 599633
Nom IUPAC 5-bromofurane-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-furoate
Point de fusion 65.0°C to 67.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 205.01
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 5-bromo-2-furoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.