Learn More
5-Bromo-2-méthoxynicotinate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11444470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444470 1 g 1g
11434470 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50066.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122433-41-4
Formule moléculaire C8H8BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 246.06
Numéro MDL MFCD08064227
Clé InChI OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 14371729
Nom IUPAC méthyle 5-bromo-2-méthoxypyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
Quantité 1 g
Synonyme methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 5-bromo-2-methoxy-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem22054, acmc-209akv, methyl5-bromo-2-methoxynicotinate, methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Poids de la formule 246.06
Pourcentage de pureté 97%