Learn More
Méthyl5-bromo-2-(méthylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10388813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10388813 5 g Flacon en verre ambré 5g
10317644 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10388813 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01274DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50593-91-4
Formule moléculaire C7H7BrN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 263.11
Numéro MDL MFCD05664428
Clé InChI MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthylsulfanylpyrimidine-4-carboxylate de méthyle
Poids de la formule 263.11
Pourcentage de pureté 97%