Learn More
5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate |
| CAS | 951884-02-9 |
| Formule moléculaire | C8H5BrClFO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)c(Cl)cc1F |
| Nom IUPAC | 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.48 |
| Poids de la formule | 265.9145 |