Learn More
Méthyl 5-bromofuran-2-carboxylate, TRC
Code produit 30480523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480523 500 mg 500mg
30479573 100 mg 100mg
30469100 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30480523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM296140500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2527-99-3
Formule moléculaire C6 H5 Br O3
Poids moléculaire (g/mol) 205.006
Nom IUPAC 5-bromofurane-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)c1oc(Br)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Poids de la formule 203.942