Learn More
5-bromonicotinate de méthyle, TRC
Code produit 30478811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478811 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2961081G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Formule moléculaire C7 H6 Br N O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cncc(Br)c1
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 216.032
Poids de la formule 214.958