Learn More
5-bromonicotinate de méthyle, TRC
Code produit 30472464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472464 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM296108500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Formule moléculaire C7 H6 Br N O2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cncc(Br)c1
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 216.032
Poids de la formule 214.958