Learn More
Méthyle5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497858 1 g 1g
15407868 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61339.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89581-38-4 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89581-38-4
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
Numéro MDL MFCD11111606
Clé InChI XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, methyl-5-bromo-2 pyrimidine carboxylate, 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-20dmbr, pubchem21032, methyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, methyl 5-bromanylpyrimidine-2-carboxylate
CID PubChem 45790831
Nom IUPAC 5-bromopyrimidine-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide