Learn More
5-chloro-2-méthoxy-d3-benzoate de méthyle, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester-D3 (methyl ether-D3) |
| CAS | 1219803-33-4 |
| Formule moléculaire | C9 D3 H6 Cl O3 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | 4-Chloro-2-(methoxycarbonyl)anisole-d3, 5-Chloro-2-(methoxy-d3)benzoic acid methyl ester, Methyl 2-(methoxy-d3)-5-chlorobenzoate, Methyl 5-chloro-2-(methoxy-d3)benzoate, 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid Methyl Ester-D3 (methyl ether-D3) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C9H9ClO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5 H,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2-(triduutérométhoxy)benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.6375 |
| Poids de la formule | 203.0429 g/mol |
| Afficher plus |