Learn More
Méthyle 5-chloro-2-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459702
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459702 25 g 25g
11469702 100 g 100g
11479702 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459702 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10787.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33924-48-0 | C9H9ClO3 | 200.618 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33924-48-0
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.618
Numéro MDL MFCD00017511
Clé InChI HPTHYBXMNNGQEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-chloro-o-anisate, methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate, 5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 5-chloro-o-anisic acid methyl ester, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem3709, methyl5-chloro-2-methoxybenzoate, acmc-1agpb, dsstox_cid_31509
CID PubChem 118574
Nom IUPAC Méthyl 5-chloro-2-méthoxybenzoate
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
Densité 1.259
Point d’ébullition 235°C to 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.546
Quantité 25 g
Beilstein 2719088
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 98%