Learn More
Méthyl 5-(chlorométhyl)-2-furoate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10747275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10747275 1 g 1g
10614955 10 g 10g
10461674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10747275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BLT00257DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 2144-37-8
Formule moléculaire C7H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 174.58
Numéro MDL MFCD00020922
Clé InChI PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
CID PubChem 75065
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)furan-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.58
Pourcentage de pureté 95%