Learn More
5-(chlorométhyl)-2-furoate de méthyle, TRC
Code produit 30466468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466468 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30466468 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM218950500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Formule moléculaire C7H7O3Cl
Quantité 500 mg
Synonyme NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
SMILES COC(=O)c1oc(CCl)cc1
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)furan-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 174.58
Poids de la formule 174.0084