Learn More
5-(chlorométhyl)-2-furoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate |
| CAS | 2144-37-8 |
| Formule moléculaire | C7H7O3Cl |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1oc(CCl)cc1 |
| Nom IUPAC | 5-(chlorométhyl)furan-2-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.58 |
| Poids de la formule | 174.0084 |