Learn More
5-cyano-2-fluorobenzoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate |
| CAS | 337362-21-7 |
| Formule moléculaire | C9H6FNO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1F)C#N |
| Nom IUPAC | 5-cyano-2-fluorobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.15 |
| Poids de la formule | 179.0383 |