Learn More
Méthyl-5-désoxy-2,3-O-isopropylidène-Bêta-D-ribofuranoside, TRC
Code produit 30478442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478442 100 mg 100mg
30474205 50 mg 50mg
30467356 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30478442 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM825670100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23202-81-5
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Synonyme Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Nom IUPAC (3aR,4R,6R,6aR)-4-méthoxy-2,2,6-triméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 188.1049