Learn More
Méthyle 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15457828 5 g 5g
15467828 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61307.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-85-1
Formule moléculaire C8H6FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.14
Numéro MDL MFCD03425619
Clé InChI LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
CID PubChem 5152049
Nom IUPAC méthyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Point de fusion 35°C to 37°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Poids de la formule 199.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate