Learn More
Méthyle 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467828 25 g 25g
15457828 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61307.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 393-85-1 | C8H6FNO4 | 199.14 g/mol
Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le diméthylsulfoxyde et l’acétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-85-1
Formule moléculaire C8H6FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 199.14
Numéro MDL MFCD03425619
Clé InChI LCAUVFVOLNRVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-fluorobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, 5-fluoro-2-nitro-, methyl ester, methyl 5fluoro-2-nitrobenzoate, methyl5-fluoro-2-nitrobenzoate, 2-nitro-5-fluorobenzoic acid,methyl ester, 3-fluoro-6-nitrobenzoic acid methyl ester, 5-fluoro-2-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-fluoro-2-nitro-, methyl ester
CID PubChem 5152049
Nom IUPAC méthyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(F)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Point de fusion 35°C to 37°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in dimethyl sulfoxide and acetone.
Poids de la formule 199.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide