Learn More
5-hexynoate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10183893 5 g Flacon en verre -
10300384 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10183893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77758-51-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
Numéro MDL MFCD00671366
Clé InChI LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
CID PubChem 534077
Nom IUPAC méthyl hex-5-ynoate
SMILES COC(=O)CCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-hexynoate
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 60°C to 62°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHC(CH2)3COOCH3
Indice de réfraction 1.4330 to 1.435
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.15
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide