Learn More
5-hexynoate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-hexynoate |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 60°C to 62°C (10.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CHC(CH2)3COOCH3 |
| Indice de réfraction | 1.4330 to 1.435 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 126.15 |
| Afficher plus |