Learn More
5-hexynoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15430118
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité missing translation for 'unitSize'
15430118 5 g 5g
15440118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15430118 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H53370.06
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 5-hexynoate est utilisé dans la synthèse du méthyl (Z)-8-chlorooct-7-ène-5-ynoate en présence de (Z)-1,2-dichloro-éthane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77758-51-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00671366
Clé InChI LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
CID PubChem 534077
Nom IUPAC méthyl hex-5-ynoate
SMILES COC(=O)CCCC#C
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl 5-hexynoate
Point d’ébullition 60°C to 62°C (10 mmHg)
Formule linéaire HC≡C(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 5-hexynoate
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-hexynoate
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.