Learn More
5-hexynoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440118 25 g 25g
15430118 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53370.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Methyl 5-hexynoate is used in the synthesis of methyl (Z)-8-chlorooct-7-ene-5-ynoate with (Z)-1,2-dichloro-ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 5-hexynoate est utilisé dans la synthèse du méthyl (Z)-8-chlorooct-7-ène-5-ynoate en présence de (Z)-1,2-dichloro-éthane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77758-51-1
Formule moléculaire C7H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.155
Numéro MDL MFCD00671366
Clé InChI LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
CID PubChem 534077
Nom IUPAC méthyl hex-5-ynoate
SMILES COC(=O)CCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-hexynoate
Point d’ébullition 60°C to 62°C (10 mmHg)
Formule linéaire HC≡C(CH2)3CO2CH3
Indice de réfraction 1.434
Quantité 25 g
Poids de la formule 126.16
Pourcentage de pureté 97%