Learn More
5-hexynoate de méthyle, TRC
Code produit 30467286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467286 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467286 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3121052.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-Hexynoate
CAS 77758-51-1
Formule moléculaire C7H10O2
Quantité 2.5 g
Synonyme Methyl Ester 5-Hexynoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3
SMILES COC(=O)CCCC#C
Nom IUPAC hexa-5-ynoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 126.15
Poids de la formule 126.0681