Learn More
Méthyl 5-iodosalicylate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499537 10 g 10g
11409547 50 g 50g
11419547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22048.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4068-75-1 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4068-75-1
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Numéro MDL MFCD00016462
Clé InChI NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 248910
Nom IUPAC 2-hydroxy-5-iodobenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-iodosalicylate
Point de fusion 75°C to 78°C
Quantité 10 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
Poids de la formule 278.05
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 5-iodosalicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 5-iodosalicylate