Learn More
5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate de méthyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497617 5 g 5g
15487617 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H36130.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25016-17-5 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25016-17-5
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.142
Numéro MDL MFCD03778987
Clé InChI GFEZEVUIYRGWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, methyl 5-methylpyrazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-1 2 h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methylmethylpyrazolecarboxylate, ksc554q1l, 5-methoxycarbonyl-3-me-thylpyrazole
CID PubChem 2753079
Nom IUPAC Méthyl 5-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-methyl[1H]pyrazole-3-carboxylate
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 96%