Learn More
Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 25016-17-5 |
| Formule moléculaire | C6H8N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD03778987 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | COC(=O)C1=NNC(C)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.14 |
| Pourcentage de pureté | 97% |