Learn More
Méthyle 5-méthyl-2-furoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15463717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27570.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2527-96-0 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les furanes avec un substituant approprié dans les 2 positions peuvent être transformés en d’autres systèmes à caractère aromatique avec la méthoxylation d’acétals cycliques des composés 1,4-dicarbonyles, suivie des condensations intramoléculaires dans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-methyl-2-furoate
CAS 2527-96-0
Densité 1.114
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair 87°C (189°F)
Formule moléculaire C7H8O3
Indice de réfraction 1.493
Numéro MDL MFCD04116374
Quantité 1 g
Synonyme methyl 5-methyl-2-furoate, 2-furancarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, zlchem 1125, acmc-20akg0, methyl5-methylfuran-2-carboxylate, methyl 5-methyl-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid,5-methyl-, methyl ester
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI XBYZJUMTKHUJIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(O1)C(=O)OC
Nom IUPAC 5-méthylfurane-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 140.138
CID PubChem 137628
Poids de la formule 140.14
Pourcentage de pureté 97%