Learn More
Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11385279
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11385279 25 g 25g
11395279 100 g 100g
11305289 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11385279 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19814.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19788-35-3 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19788-35-3
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Numéro MDL MFCD00015895
Clé InChI MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
CID PubChem 88245
Nom IUPAC methyl 5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Point de fusion 91°C to 92°C
Point d’ébullition 125°C (11 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 115704
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%