Learn More
Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395279
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395279 100 g 100g
11385279 25 g 25g
11305289 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395279 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19814.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19788-35-3 | C6H7NO3 | 141.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19788-35-3
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.13
Numéro MDL MFCD00015895
Clé InChI MVHHQOCEOUNTID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate, methyl 5-methyl-3-isoxazolecarboxylate, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-methyl-3-isoxazole carboxylate, methyl-5-methyl-3-isoxazole carboxylate, 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-209xf5, ksc489s1r
CID PubChem 88245
Nom IUPAC Méthyl 5-méthyl-1,2-oxazole-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NOC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
Point de fusion 91°C to 92°C
Point d’ébullition 125°C (11 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 115704
Poids de la formule 141.13
Pourcentage de pureté 97%