Learn More
Méthyle 5-méthylnicotinate, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Methyl-N?-nitrosonornicotine (5-MeNNN) was synthesized from methyl 5-methylnicotinate. 5-Methyl-N?-nitrosonornicotine is used as the starting material in organic compound synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5-méthylnicotate de méthyle-N′-nitrosonornicotine (5-MeNNN) a été synthétisé à partir du 5-méthylnicotate de méthyle. La 5-méthylnitrosonornicotine-N′ est utilisée comme matériau de départ dans la synthèse de composés organiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-methylnicotinate |
| Point de fusion | 42°C to 46°C |
| Point d’ébullition | 90°C (3 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 472498 |
| Synonyme | methyl 5-methylnicotinate, methyl5-methylnicotinate, 5-methylnicotinic acid methyl ester, 5-methyl-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-methyl nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl-5-methylpyridine, 5-methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-methylnicotin methyl ester, acmc-1clej |
| Informations sur la solubilité | Soluble in Chloroform and Methanol. |
| Poids de la formule | 151.17 |
| Pourcentage de pureté | 94% |