Learn More
Methyl 5-methylnicotinate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30968278
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968278 100 g
30961633 25 g
30950742 5 g
30955135 1 g
30952676 500 g
30966402 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30968278 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD139186100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-methylnicotinate
CAS 29681-45-6
Formule moléculaire C8H9NO2
Numéro MDL MFCD01075739
Quantité 100 g
SMILES C1=C(C=NC=C1C)C(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Pourcentage de pureté 97%