Learn More
5-méthylnicotinate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-Methylnicotinate |
| CAS | 29681-45-6 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','5-methyl-','methyl ester (8CI), 5-Methylnicotinic acid methyl ester, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methyl-3-pyridinecarboxylate, 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 5-methylnicotinate, NSC 83076 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-7(5-9-4-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(C)c1 |
| Nom IUPAC | 5-méthylpyridine-3-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |