Learn More
5-Nitro-2-furoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472258 25 g 25g
11462258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15226.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1874-23-3 | C6H5NO5 | 171.108 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1874-23-3
Formule moléculaire C6H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 171.108
Numéro MDL MFCD00051956
Clé InChI UTLKCGPAJUYGOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-nitro-2-furoate, methyl nitrofuroate, methyl 5-nitrofuroate, 5-nitro-2-furoic acid methyl ester, methyl 5-nitropyromucate, methyl 5-nitro-2-furancarboxylate, unii-71qm4e6j90, ccris 2152, 5-nitro-2-furancarboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, methyl ester
CID PubChem 94882
Nom IUPAC méthyle 5-nitrofurane-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-nitro-2-furoate
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Beilstein 165132
Poids de la formule 171.11
Pourcentage de pureté 97%