Learn More
Anhydride méthyl-5-norbornène-2,3-dicarboxylique, mélange d’isomères, technique., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444433 2500 g 2500g
11424433 100 g 100g
11434433 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444433 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10982.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride is used as a curing agent in epoxy resins and in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film. It serves as an intermediate in polyesters, alkyd resins and plasticizers. It is also used in electrical laminating and filament-winding. Further, it is used in the preparation of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide. It is utilized in the flame retarding treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride de méthyle-5-norbornène-2,3-dicarboxylique est utilisé comme agent de durcissement dans les résines époxy et dans la préparation de nanotubes de carbone/film polymère alignés verticalement et pénétrés. Il sert dʼintermédiaire dans les polyesters, les résines alkydes et les plastifiants. Il est également utilisé dans le laminage électrique et lʼenroulement filamentaire. De plus, il est utilisé dans la préparation de résines à coiffe terminale de méthyle nadimides basées sur lʼoxyde de tris(3-aminophényle)phosphine. Il est utilisé dans le traitement ignifugeant.
Solubilité
Miscible à lʼacétone, le benzène, le naphte et le xylène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25134-21-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00167036
Clé InChI KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Methyl nadic anhydride
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
Note relative au nom Mixture of isomers
Densité 1.232
Point d’ébullition 137°C to 140°C (10 mmHg)
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.5052
Quantité 2500 g
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,benzene,naphtha and xylene.
Poids de la formule 178.19
Qualité Technique