Learn More
Méthyle 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15452169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15452169 5 g 5g
15462169 250 mg 250mg
15442169 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452169 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64804.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54571-66-3
Formule moléculaire C6H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD03844651
Clé InChI HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
CID PubChem 500249
Nom IUPAC methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Point de fusion 21°C to 23°C (literature)
Point d’ébullition 133°C to 135°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 5 g
Beilstein 81950
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide