Learn More
Méthyle 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Point de fusion | 21°C to 23°C (literature) |
| Point d’ébullition | 133°C to 135°C (1 mmHg) |
| Indice de réfraction | 1.485 |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 81950 |
| Poids de la formule | 143.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Forme physique | Solide |