Learn More
Methyl 6-amino-2-naphthoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31007248
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007248 100 mg
31001689 5 g
30990512 25 g
30998932 250 mg
31005547 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31007248 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108096100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-amino-2-naphthoate
CAS 5159-59-1
Formule moléculaire C12H11NO2
Numéro MDL MFCD06797040
Quantité 100 mg
SMILES O=C(OC)C1=CC=C2C=C(N)C=CC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Pourcentage de pureté 95%