Learn More
Méthyl 6-amino-5-bromonicotinate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10585860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10585860 5 g Flacon en verre 5g
10351380 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10585860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 180340-70-9
Formule moléculaire C7H8BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD06659561
Clé InChI LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
CID PubChem 2764099
Nom IUPAC 2-amino-3-bromo-5-(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium
SMILES COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Point de fusion 173.5°C to 175.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.