Learn More
Méthyl 6-amino-5-bromonicotinate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15496887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496887 5 g 5g
15486887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33991.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 180340-70-9
Formule moléculaire C7H8BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD06659561
Clé InChI LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
CID PubChem 2764099
Nom IUPAC 2-amino-3-bromo-5-(methoxycarbonyl)pyridin-1-ium
SMILES COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Point de fusion 166°C to 169°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 231.05
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.