Learn More
6-bromo-2-naphthoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11974991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11974991 100 g Flacon en verre 100g
10405292 5 g Flacon en verre 5g
10642803 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11974991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 364141000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33626-98-1
Formule moléculaire C12H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 265.1
Numéro MDL MFCD00100408
Clé InChI JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 854134
Nom IUPAC Méthyle 6-bromonaphtalène-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 123.0°C to 126.0°C
Couleur Marron ou crème à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC10H6COOCH3
Quantité 100 g
Synonyme methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Poids de la formule 265.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline