Learn More
6-bromohexanoate de méthyle, +96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687664 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10687664
Marque: Thermo Scientific Acros 392690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14273-90-6 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14273-90-6
Formule moléculaire C7H13BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.08
Numéro MDL MFCD00187528
Clé InChI KYLVAMSNNZMHSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-bromo-, methyl ester, methyl-6-bromohexanoate, methyl6-bromohexanoate, pubchem16910, methyl 6-bromo-hexanoate, 6-bromo-hexanoic acid methyl ester, 6-bromo-hexanoic acid-methyl ester, 6-bromo-henxanoic acid methyl ester, hexanoic acid,6-bromo-, methyl ester
CID PubChem 4170292
Nom IUPAC 6-bromohexanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-bromohexanoate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3160g/mL
Point d’ébullition 150.0°C (50.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)5C(O)OCH3
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.316
Poids de la formule 209.08
Pourcentage de pureté 96+%
Forme physique Liquide