Learn More
Méthyle 6-chloronicotinate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438583 25 g 25g
11418583 1 g 1g
11428583 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10396.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 73781-91-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73781-91-6
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00023420
Clé InChI RMEDXVIWDFLGES-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 254249
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CN=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-chloronicotinate
Point de fusion 83°C to 88°C
Quantité 25 g
Beilstein 128648
Synonyme methyl 6-chloronicotinate, 6-chloronicotinic acid methyl ester, methyl6-chloronicotinate, methyl 2-chloropyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, methyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, 6-chloro-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, pubchem13584, methyl-6-chloronicotinate, methyl 6-chloro-nicotinate
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%