Learn More
6-chloronicotinate de méthyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 6-Chloronicotinate |
| CAS | 73781-91-6 |
| Formule moléculaire | C7H6ClNO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Cl)nc1 |
| Nom IUPAC | 6-chloropyridine-3-carboxylate de méthyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.58 |
| Poids de la formule | 171.0087 |