Learn More
Methyl 6-chloropicolinate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31424397
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31424397 10 g
31415129 500 g
31414699 5 g
31423326 25 g
31421506 1 g
31417464 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31424397 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10875310g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-chloropicolinate
CAS 6636-55-1
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Numéro MDL MFCD00155391
Quantité 10 g
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=CC=C1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Pourcentage de pureté 98%