Learn More
Méthyle 6-chloropyridine-2-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15461039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15461039 25 g 25g
15451039 5 g 5g
15471039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15461039 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64023.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6636-55-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 6-chloropyridine-2-carboxylate de méthyl a été couplé avec la 2-(triméthylstannyl)pyridine pour obtenir le 2,2′-bipyridine-6-carboxylate de méthyl.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6636-55-1
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00155391
Clé InChI TWUXBVMXSBEKHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 6-chloropicolinate, methyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester, 2-chloropyridine-6-carboxylate methyl, 6-chloro-2-picolinic acid methyl ester, 6-chloropicolinic acid methyl ester, methyl 2-chloro-6-pyridinecarboxylate, methyl 2-chloropyridine-6-carboxylate, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 242723
Nom IUPAC 6-chloropyridine-2-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Point de fusion 92°C to 98°C (literature)
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Beilstein 128580
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide