Learn More
6-formylpyridine-2-carboxylate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10476964
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10476964 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07188DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-formylpyridine-2-carboxylate
CAS 69950-65-8
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7NO3
Quantité 1 g
Synonyme methyl 6-formyl-2-pyridinecarboxylate, methyl 6-formylpicolinate, 6-formyl-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-formyl-, methyl ester, methyl6-formyl-2-pyridinecarboxylate, 2-formyl-6-methoxycarbonyl pyridine, 6-formylpyridine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-1b7li, 6-formyl-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Clé InChI CERBENZCBVYKEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=N1)C=O
Nom IUPAC 6-formylpyridine-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 165.148
CID PubChem 12575850
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%