Learn More
Methyl 6-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006576
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006576 100 mg
30989370 250 mg
30994753 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31006576 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD140248100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 6-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-benzo[h]chromene-5-carboxylate
CAS 55481-88-4
Formule moléculaire C17H16O4
Numéro MDL MFCD02752331
Quantité 100 mg
SMILES O=C(C1=C(C=CC(C)(C)O2)C2=C3C=CC=CC3=C1O)OC
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Pourcentage de pureté 98%