Learn More
Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, 99%, BLD Pharm™
Code produit 31007312
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31007312 500 g
31004907 100 mg
30998839 5 g
30993831 100 g
30997425 1 g
30994757 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31007312 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD146493500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (6-(phenylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
CAS 53716-50-0
Formule moléculaire C15H13N3O3S
Numéro MDL MFCD00801063
Quantité 500 g
SMILES O=C(OC)NC1=NC2=CC=C(S(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 315.35
Pourcentage de pureté 99%